Print…
Blocos Heat-On
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-80067-00 505-80069-00 505-80071-00 505-80073-00 505-80075-00 505-81200-00 505-80067-01 505-80082-00 505-80080-00
442-0636EA 482 EUR
442-0636 442-0637 442-0638 442-0639 442-0640 442-0658 HEID505-80067-01 HEID505-80082-00 HEID505-80080-00
Blocos Heat-On
Blocos de aquecimento Blocos
Trata-se de um modo seguro, rápido e eficaz de aquecer e agitar balões de fundo redondo de 10 ml até 5 litros. São adequados para uso com placas de aquecimento de todas as marcas com um diâmetro inferior a 145 mm. Os blocos Heat-On substituem os banhos de óleo e as mantas de aquecimento. São feitos de alumínio maciço e asseguram uma transferência de calor excelente, prevenindo zonas de concentração do calor e derramamentos durante a transferência, tornando assim a química mais segura. O design exclusivo do poço evita que os frascos se quebrem e, ao mesmo tempo, maximiza o contacto com a superfície.
  • São económicos, pois suprimem a necessidade de utilizar óleo e a dispendiosa eliminação do óleo usado. Além disso, utilizam o material de vidro de laboratório existente
  • O revestimento de fluropolímero inovador e fácil de limpar oferece uma resistência excepcional à maior parte dos solventes, ácidos e bases
  • Podem ser usados a temperaturas até 200 °C ou, em alternativa, até 260 °C por períodos curtos de tempo
  • O sistema Heat-On tem a capacidade de ferver 250 ml de água em menos de 11 minutos, mais rapidamente do que um banho de óleo. Num bloco Heat-On de 2000 ml, a água contida num frasco de 1000 ml ferve 66% mais depressa do que quando se utilizam produtos da concorrência
  • Dois orifícios para encaixar a sonda térmica, para maior precisão no feedback e no controlo da temperatura
Suporte para bloco multipoços e encaixes:
Este suporte exclusivo para bloco multipoços foi concebido para acomodar um ou dois encaixes para frascos*.
Os encaixes estão disponíveis para frascos de 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml e 150 ml. Os encaixes para frascos têm também os lados cortados, para permitirem a utilização de frascos de duas ou três bocas e para acomodar pegas de elevação de segurança.
Atenção: *aceita apenas um encaixe para 150 ml