Print…
Cooling circulators, with natural refrigerant
Fornecedor: HUBER
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 6120 EUR
461-0142 461-0143 461-0564
Cooling circulators, with natural refrigerant
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Banhos com circuladores amovíveis
Estes circuladores com banhos de refrigeração isolados foram concebidos para o controlo directo da temperatura entre −30 e +200 °C.
  • O Pilot ONE® é intercambiável e pode ser usado como comando remoto (com um cabo de dados opcional)
  • O controlador pode ser actualizado em qualquer momento com funcionalidades melhoradas (pacotes E-grade® Exclusive e Professional) e a versão base disponibiliza seis idiomas (inglês, alemão, francês, espanhol, italiano e russo)
  • A resolução do display é de 0,1 °C; a visualização pode ser personalizada consoante as preferências do utilizador e as informações importantes como, por exemplo, o valor nominal e as temperaturas reais interna e de processamento, podem ser apresentadas em formato maior
  • Potente bomba de sucção/pressão de velocidade variável, com Controlo Variável da Pressão (Variable Pressure Control - VPC)
  • O utilizador pode definir alarmes acústicos e visuais, limitar a gama de temperaturas e programar a unidade com as respectivas funções de relógio e calendário, para um arranque sem vigilância
The Pilot ONE® controller offers a brilliant 5,7" touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Capacidades máximas da bomba: Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar, 25 L/min, 400 mbar (sucção).
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12876, classe de segurança III, FL
Atenção: *Capacidade de refrigeração a 0; −10 e −20 °C.