Print…
Circuladores com refrigeração compactos
Fornecedor: HUBER
2019.0001.01 2023.0001.01 2022.0001.01 2021.0001.01 2020.0002.01 2025.0001.01 2017.0001.01 2017.0002.01 2018.0001.01 2018.0002.01 2024.0001.01 2025.0002.01 2027.0001.01 2027.0002.01 2026.0005.01 2036.0001.01 2019.0004.01 2020.0010.01 2045.0001.01
461-1063EA 16800 EUR
461-1063 461-1068 461-6463 461-0620 461-1065 461-1069 461-6460 461-1060 461-6461 461-1061 461-0567 461-1070 461-1072 461-1073 461-1071 461-1074 461-1064 461-1067 HUBE2045.0001.01
Circuladores com refrigeração compactos
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Estes circuladores compactos com refrigeração, são ideais para o controlo directo da temperatura entre −90 e +200 °C. O baixo volume do banho e a alta capacidade de aquecimento e resfriamento significam taxas de aquecimento e resfriamento curtas, que podem ser aumentadas usando as inserções de deslocamento opcionais. Inserções de calibração opcionais permitem que os circuladores sejam usados como banhos de calibração.
  • O Pilot ONE® é intercambiável e pode ser usado como comando remoto (com um cabo de dados opcional)
  • O controlador pode ser actualizado em qualquer momento com funcionalidades melhoradas (pacotes E-grade®, Exclusive e Professional)
  • A resolução do display é de 0,1 °C, podendo ser alterada para 0,01 °C (pacote Exclusive E-grade®), a visualização pode ser personalizada consoante as preferências do utilizador, e as informações importantes como, por exemplo, o valor nominal e as temperaturas reais interna e de processamento, podem ser apresentadas em formato maior
  • Potente bomba de sucção/pressão de velocidade variável, com controlo variável da pressão (VPC), em que a velocidade é controlada de forma progressiva
  • O utilizador pode definir alarmes acústicos e visuais, para limitar a gama de temperaturas, e programar a unidade, usando as funções de relógio e calendário, para o arranque e entrada em funcionamento automáticos
All models have Active Cooling Control for cooling power control at the maximum working temperature and an automatic cooling power regulation which saves energy and reduces heat dissipation into the laboratory. Units feature a PT100 sensor connection, adjustable over-temperature and level protection, low liquid level warning and a drain positioned at the front for easy emptying. Natural refrigerant is available as an option, please enquire for details. All models feature the Pilot ONE® controller which offers a brilliant 14,5 cm touchscreen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Capacidades máximas da bomba:
25 L/min, 700 mbar de pressão, 18,5 L/min, 400 mbar de sucção
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12876, classe de segurança III, FL.
Informações de encomenda: todos os modelos possuem bomba de sucção/pressão de velocidade variável e podem ser usados para aplicações externas abertas ou fechadas.
Atenção: * capacidade de refrigeração a +200; +100; +20; 0; −20; −30; −40;−50;−60; −80 e −90 °C.
** Com encaixe de deslocamento.
Estão disponíveis modelos na gama dos −90 aos +200 °C e unidades arrefecidas a água. Peça informações mais detalhadas.