Print…
Actualização opcional
Fornecedor: HUBER
9496 9495
461-0099EA 1230 EUR
461-0099 461-0098
Actualização opcional
Software Programas de Laboratório
The Pilot ONE® controllers can be upgraded giving post sale flexibility by means of their easy to use 'Plug and Play' technology. Upgrades providing additional functionality are very easy, simply enter an activation code. All units listed above are supplied with 'Basic' Pilot ONE® controllers which can be upgraded to Pilot ONE® 'Exclusive' which has additional features allowing.
  • display gráfico com resolução entre 0,1 e 0,01 °C
  • três programas, cada um com 5 passos, e apresentação de menus compactos ou completos
  • função de rampa
  • True Adaptive Control (TAC)
  • capacidade de controlo externo
O Pilot ONE® 'Professional' possibilita:
rampas não lineares
10 programas, com 100 passos de programação no total
níveis de utilizador e administrador
função de segundo valor nominal
opção de controlo da temperatura externa através de um sensor PT100 externo