Print…
Kits de extracção de gel E.Z.N.A.®
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
D2500-02 D2500-01 D2500-00
D2500-02EA 296 EUR
D2500-02 D2500-01 D2500-00
Kits de extracção de gel E.Z.N.A.®
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
A purificação do ADN em gel é uma técnica comum, usada para o isolamento de fragmentos de ADN. Contudo, a maior parte dos métodos não consegue remover completamente a agarose (o que pode causar problemas nas manipulações a jusante), cisalha o ADN ou caracteriza-se por rendimentos muito baixos.
  • Recuperação de ADN a partir de gel de agarose em menos de 15 minutos
  • Os tampões optimizados garantem um ADN puro
  • As extracções orgânicas não são necessárias
  • O ADN purificado produzido adequa-se a qualquer aplicação a jusante
The E.Z.N.A.® Gel Extraction kit uses HiBind® DNA spin-column technology to recover DNA bands 70 bp to 20 kb in length from all grades of agarose gel with yields up to 85%. The E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction kit is designed for purification of DNA fragments from agarose gels with a small elution volume of 10 to 15 µl.
As colunas rotativas Q não têm tampa para permitir o processamento rápido de amostras múltiplas. Estas colunas oferecem rendimentos elevados e podem ser usadas em protocolos de centrifugação. As colunas rotativas V caracterizam-se por terem uma tampa acoplada e uma saída luer padrão na base, para uma ligação fácil e isenta de fugas a uma ramificação de distribuição de vácuo ou a uma agulha com adaptador tipo luer. Estas colunas podem ser usadas tanto para protocolos de centrifugação, como para protocolos de vácuo.