Print…
Microplacas de 96 poços para imunologia, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 223 EUR
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Microplacas de 96 poços para imunologia, BRANDplates®
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS, opacas ou com base transparente. Estão disponíveis placas com formatos de poço diferentes (fundo redondo - U, fundo cónico - V, fundo plano - F ou fundo plano com rebordos curvos - C), cores diferentes e com possibilidade de escolha das superfícies tratadas.
  • Todas as placas BRANDplates® têm marcações alfanuméricas, são empilháveis e são compatíveis com a maioria dos leitores e lavadores de microplacas standard
  • As placas padrão de 96 poços têm um código alfanumérico colorido que identifica o tipo da superfície (laranja para as tratadas para cultura