Print…
Microscópios standard, BA210 e BA310
Fornecedor: MOTIC
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 1406 EUR
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Microscópios standard, BA210 e BA310
Microscópios
Estes microscópios podem ser usadas em aplicações ambientais, produtos alimentares, cuidados de saúde (dentistas, veterinários) investigação e ensino (universidades, faculdades) (e podem estar equipados com contraste de fase, acessórios para campo escuro e polarização).
  • Lentes revestidas multicamada para maior contraste, mesmo com pouca coloração
  • Com um cursor de campo escuro separado, é possível ter contraste de fase e campo escuro
  • Platina resistente para deslocamento X/Y
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Fornecimento: Fornecido com filtro azul, chave hexagonal Allen, óleo de imersão e protecção contra o pó.