Print…
Termóstatos de aquecimento com banhos de aço inoxidável, Alpha
Fornecedor: LAUDA
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 1480 EUR
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Termóstatos de aquecimento com banhos de aço inoxidável, Alpha
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Banhos com circuladores amovíveis
Os termóstatos de aquecimento Alpha têm uma consola de controlo fácil de usar com três botões e um display LED grande, de leitura fácil, para simplificar a navegação no menu. Os termóstatos são adequados para uso com líquidos não inflamáveis (água, misturas de água/glicol). Estas unidades podem proporcionar termostatização interna e externa. A estabilidade térmica de ±0,05 K assegura um aquecimento e um arrefecimento exactos, adequados para uma grande variedade de aplicações. Utilizando um conjunto de bomba de circulação opcional e uma bobina de refrigeração, o termóstato de aquecimento pode ser expandido para criar um sistema completo de controlo da temperatura.
  • Gama de temperaturas entre 25 e 100 °C, resolução de 0,1 °C, estabilidade térmica de ±0,05 K
  • Calibração pelo utilizador num ponto, para recalibração das temperaturas de trabalho
  • A taxa de fluxo da bomba pode ser reduzida de 15 para 5 l/min, através de um redutor
  • As funções de segurança, como os alarmes, avisos e erros, são apresentadas no display LED
Capacidades máximas da bomba:
15 L/min, 200 mbar
15 l/min, 200 mbar
Fornecimento: Fornecidos com banho de aço inoxidável, redutor de fluxo e pinça de aperto, que permite que o termóstato de imersão seja fixado em qualquer recipiente cuja espessura de parede seja igual ou inferior a 25 mm, e com capacidade para até 50 litros; a temperatura máxima alcançável depende do isolamento do recipiente.