Print…
VWR® Critical Swabs
Fornecedor: VWR Collection
149-0334EA 200 EUR
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Zaragatoas Zaragatoas para colheita de amostras
As zaragatoas apresentam espuma de poliuretano de células abertas ou fechadas de 100 ppi, com cabo de polipropileno 100% virgem. Alguns têm um eixo de polipropileno reforçado com fibra de vidro azul para rigidez extra, especialmente para uso em ambientes críticos.
  • Para uso em ambientes controlados
  • Suportam os solventes mais vulgarmente utilizados
  • Não abrasivas para proteção de componentes delicados
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904