Print…
Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas, MIKRO 220/220 R
Fornecedor: Hettich
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 3139 EUR
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas, MIKRO 220/220 R
Centrífugas Microcentrífugas
Centrífugas de bancada potentes e compactas, com funcionamento suave e silencioso, para o processamento de microtubos de 0,2 a 2,0 ml, adequadas para laboratórios clínicos, investigação genética, virologia e bacteriologia.
  • Teclado de membrana, botão rotativo, caixa e tampa de metal, câmara de centrifugação de aço inoxidável, óculo na tampa
  • 10 memórias programáveis
  • 9 rampas pré-seleccionáveis de aceleração/travagem, ou paragem do motor sem travagem
  • MIKRO 220 R: regulação infinitamente variável desde –20 a +40 °C, função de arrefecimento rápido
  • Funções de segurança: fecho e bloqueio da tampa durante o funcionamento do rotor, desbloqueio de emergência da tampa, protecção contra sobreaquecimento do motor e da câmara para o modelo MIKRO 220 R, desliga automáticamente em caso de desequilíbrios, sistema de reconhecimento automático do rotor, protecção contra queda da tampa
A MIKRO 220 R refrigerada também tem capacidade para tubos com um volume de até 50 ml e foi especialmente concebida para satisfazer as necessidades da preparação de amostras para as aplicações de PCR.
Informações de encomenda: Rotores e acessórios disponíveis em separado.