Print…
Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas, MIKRO 200/200 R
Fornecedor: Hettich
2400 2405
521-0910EA 2062 EUR
521-0910 521-0911
Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas, MIKRO 200/200 R
Centrífugas Microcentrífugas
MIKRO 200 e 200 R situam-se entre as centrífugas mais rápidas da sua classe com uma velocidade máxima de 15000 min⁻¹ e uma RCF de 21382×g.
  • Funcionamento suave, motor de desempenho elevado com um accionamento de frequência isento de manutenção
  • Fecho da tampa eléctrico, teclado de membrana de inserção rápida com display digital de fácil leitura e botão rotativo para inserir valores
  • Capacidade da memória para quatro programas
  • MIKRO 200 R: regulação infinitamente variável de -10 °C a +40 °C, função de arrefecimento rápido, modo de espera mantém a temperatura definida, refrigeração desliga automaticamente quando a tampa é aberta
  • Funções de segurança: desliga em caso de desequilíbrios, sistema de reconhecimento automático do rotor, fecho e bloqueio da tampa durante o funcionamento do rotor, protecção contra queda da tampa, protecção contra sobreaquecimento do motor e da câmara para o modelo MIKRO 200 R
Informações de encomenda: Rotores e acessórios disponíveis em separado.