Print…
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 70.4 EUR
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, pó
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Fórmula: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149104
Número CAS: 3470-37-9
Encomendar
Form Powder