Print…
Microplacas para aplicações de triagem de alto rendimento de 384 poços para a cultura de células, BRANDplates®
Fornecedor: Brand
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 546 EUR
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
Microplacas para aplicações de triagem de alto rendimento de 384 poços para a cultura de células, BRANDplates®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS, opacas ou com base transparente. Estas placas de fundo plano estão disponíveis em várias cores e com a base em formato padrão ou transparente.
cellGrade™: A superfície padrão para o cultivo de linhas celulares aderentes. Os grupos químicos na superfície da placa ligam-se aos compostos de soro, estimulando o crescimento das células imobilizadas.
cellGrade™ plus: Esta superfície tem uma estrutura semelhante à das proteínas. É possível cultivar células em meios com níveis reduzidos de soro. A superfície da cellGrade™ plus é adequada para o cultivo de linhas celulares mais delicadas.
cellGrade™ premium: Esta superfície é um equivalente da poli-D-lisina. Graças às características optimizadas da superfície, é possível cultivar as linhas celulares mais delicadas. O crescimento das células é comparável ao das superfícies da poli-D-lisina.