Print…
Isolamento do ADN genómico a partir de bactérias, kit para extração de ADN bacteriano E.Z.N.A.®
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 623 EUR
D3350-02 D3350-00 D3350-01
Isolamento do ADN genómico a partir de bactérias, kit para extração de ADN bacteriano E.Z.N.A.®
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
O kit para extração de ADN bacteriano E.Z.N.A.® permite o isolamento rápido e fiável de ADN celular total de alta qualidade a partir de uma grande variedade de espécies de bactérias. Este kit utiliza uma condição otimizada para a lise e é possível processar até 10⁹ células bacterianas de cada vez para cada coluna. Não há extrações orgânicas, reduzindo, assim, os resíduos de plástico e disponibiliza tempo para permitir o processamento de amostras múltiplas em paralelo. As células bacterianas são cultivadas até à fase de registo e colhidas. A parede celular é eliminada por digestão da lisozima e 'bead beating', seguida de digestão da protéase. Após a lise, as condições de ligação são ajustadas e a amostra é aplicada a um coluna rotativa de ADN HiBind. Dois passos de lavagem rápida removem os sais vestigiais e os contaminantes de proteínas e o ADN é finalmente eluído em água ou em tampão de elução. O ADN purificado pode ser utilizado diretamente em aplicações a jusante sem a necessidade de purificação posterior.
  • Adequado para a maioria das estirpes bacterianas
  • Isolamento do ADN em menos de 20 minutos (após a lise)
  • Os tampões otimizados garantem um ADN puro
  • Sem extrações orgânicas
  • ADN purificado adequado para a maioria das aplicações