Print…
VWR®, Balões de fundo plano, com colo esmerilado normalizado
Fornecedor: VWR Collection
201-1381EA 19.1 EUR
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Balões de fundo plano, com colo esmerilado normalizado
Balões Balões de Fundo Plano
De vidro borosilicato, grau 3.3, transparentes.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Fraca expansão térmica
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Com graduação e campo para inscrição. Referência impressa, para maior facilidade de encomenda.
DIN 12348
Certificações: DIN 12348
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable