Print…
Isolamento do ADN genómico a partir de tecidos, kit para extração de ADN de tecidos E.Z.N.A.®
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
D3396-01 D3396-02 D3396-00
D3396-01EA 174 EUR
D3396-01 D3396-02 D3396-00
Isolamento do ADN genómico a partir de tecidos, kit para extração de ADN de tecidos E.Z.N.A.®
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
O kit para extração de ADN de tecidos E.Z.N.A.® oferece um método simples, rápido e económico para o isolamento do ADN a partir de uma grande variedade de fontes de amostras, incluindo tecidos e células animais frescas ou congeladas. Após a lise celular, o processo de purificação do ADN pode ser concluído em menos de 30 minutos. É possível processar de cada vez até 30 mg de tecido utilizando o protocolo simples de extração de ADN de tecidos E.Z.N.A.®. Com este kit baseado em coluna rotativa é possível processar em simultâneo amostras simples ou múltiplas. Não há necessidade de extrações de fenol/clorofórmio ou de passos morosos tais como a precipitação com isopropanol ou etanol. O ADN purificado com o kit para extração de ADN de tecidos E.Z.N.A.® está pronto para a maioria das aplicações a jusante, tais como PCR, Southern blot e digestão por enzimas de restrição.
  • Isolamento do ADN a partir de amostras frescas ou congeladas
  • Processamento de 30 mg de tecido em menos de 20 minutos (após a lise)
  • ADN purificado adequado para a maioria das aplicações a jusante
  • Os tampões otimizados garantem sempre um ADN puro
  • Sem extrações orgânicas