Print…
VWR®, Cobre-sapatos, de PP/CPE
Fornecedor: VWR Collection
113-8282EA 64.8 EUR
113-8282 113-8283 113-9052
VWR®, Cobre-sapatos, de PP/CPE
Roupas Descartáveis
Estas capas de sapato descartáveis são feitas de tecido SPP não tecido com sola laminada CPE.
  • No seam under the foot
  • Different coloured sole (white, blue or black)
C×A: 410×170 mm
Weight: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (CPE sole)
* Tamanho único
Embalagem: 5 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 4 bags per case.