Print…
Placa magnética de aquecimento com agitação, RET basic safety control IKAMAG®
Fornecedor: IKA
3622000 3622003 3622001 3622002
442-2378EA 1512 EUR
442-2378 442-0732 IKAA3622001 442-1130
Placa magnética de aquecimento com agitação, RET basic safety control IKAMAG®
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, com tempos de aquecimento extremamente rápidos e controlo de temperatura integrado, adequadas para funcionarem sem vigilância. As unidades têm ligação de acordo com a norma DIN 12878, para ligação de um termómetro de contacto, p. ex. ETS-D5, permitindo um controlo preciso da temperatura. As funcionalidades incluem elevada força magnética, controlo electrónico da velocidade e indicação digital do código de erro.
  • Definição exacta da temperatura e da velocidade através da indicação digital, mesmo quando desligado
  • O limite de temperatura de segurança definido é apresentado digitalmente
  • Maior segurança, graças à tecnologia avançada de controlo térmico; por outro lado, a luz de aviso de superfície quente evita queimaduras
  • Circuito de segurança da temperatura da placa de aquecimento regulável (50 a 380 °C)
  • Pode ser usada a temperaturas entre 5 e 40 °C (80% de humidade relativa)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 42
Informações de encomenda: Fornecida com sensor térmico PT1000 e tampa de protecção de silicone; os acessórios têm de ser pedidos à parte.