Print…
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55418.03 H55418.06
H55418.03EA 68 EUR
H55418.03 H55418.06
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006000
Número CAS: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0