Print…
Microscópios standard, B1 Elite
Fornecedor: MOTIC
1100100501122 1100100501142 1100100501152
630-2918EA 876 EUR
630-2918 630-2916 630-2917
Microscópios standard, B1 Elite
Microscópios
Microscópios fiáveis combinados com óticas atualizadas e mecânica robusta para assegurar o desempenho.
  • Lockable eyepieces for higher safety
  • Revolving nosepiece with click stops
  • Optional phase contrast, darkfield and polarisation accessories
Ampla gama de recursos para uso universitário e de laboratório.
Fornecimento: Fornecido com cobertura anti-poeira e óleo de imersão.