Print…
Máquinas de lavar vidro de laboratório sob bancada, PG 8583 CD
Fornecedor: MIELE
9960950 10224820 10224830 10224270 10224290 10224780 10203060
MIEL9960950EA 0 EUR
MIEL9960950 MIEL10224820 MIEL10224830 MIEL10224270 MIEL10224290 MIEL10224780 MIEL10203060
Máquinas de lavar vidro de laboratório sob bancada, PG 8583 CD
Máquinas de lavar
O lavador de copos de laboratório Miele PG 8583 CD representam uma solução profissional para material de vidro de laboratório para experiências analíticas. Esta abordagem é particularmente gentil nos materiais e é recomendada pelos principais fabricantes de material de vidro de laboratório.
  • Controlos 'touch-on-steel' com visualização de três linhas de texto: o novo painel de controlo é o elemento de design central e representa uma combinação inteligente da pega da porta e do painel de controlo, consistindo numa única chapa plana de aço inoxidável com controlos 'touch-on-steel' incorporados
  • Programas para todas as disciplinas e espaços para programas específicos do utilizador
  • Botões de acesso direto de atribuição livre e nomes de programa individualmente selecionáveis para acesso rápido a tarefas de rotina
  • AutoOpen/ComfortClose: para o utilizador, ComfortClose significa que é necessária muito pouca força para fechar a porta, visto esta ser automaticamente puxada, fechada e trancada
  • O recipiente de sal, com uma capacidade aproximada de 2 kg, situa-se na porta
  • Braços de lavagem otimizados: com 6 sensores, 2 são responsáveis pela monitorização da rotação dos braços de lavagem na máquina, e 4 monitorizam os que se encontram a bordo dos suportes de carga
Maior capacidade: a maior capacidade de débito é o resultado das novas dimensões do armário em conjunto com os suportes de carga otimizados, o que resulta em poupanças de tempo, espaço e investimento. A velocidade de preparação do material de vidro para laboratório aumenta nas horas de pico. É necessário menos espaço para o armazenamento de produtos que aguardem pelo reprocessamento. Em laboratórios de grandes dimensões, isto reduz os custos de investimento, visto o mesmo volume de material de vidro poder ser limpo usando menos máquinas e menos suportes de carga. A capacidade por ciclo durante, por exemplo, a lavagem de balões e frascos redondos de 50-100 ml aumentou 388% em comparação com a série G 78xx.
Maior pureza: o melhor desempenho de limpeza elimina a necessidade de limpeza manual posterior. O reprocessamento higiénico é garantido pela tecnologia de soldadura a laser especial, o que resulta num armário interior sem fendas, o qual, devido à mudança dos elementos do aquecedor para a bomba do aquecedor, não proporciona cantos e fendas nos quais possa ocorrer a acumulação de solo, e reduz a transferência de detergente. Não restam poças de água e o material de vidro do laboratório encontra-se isento de quaisquer vestígios que possam prejudicar a próxima série de experiências analíticas.
Maior flexibilidade: a nova abordagem modular aos cestos no campo do laboratório garante o máximo de flexibilidade, em conjunto com o funcionamento intuitivo, visto os módulos poderem ser reconfigurados para diferentes cargas e novamente montados. Este design flexível e a gama de opções de combinação reduzem o número de suportes de carga necessários e reduz os custos de obtenção e o espaço de armazenamento. A gama e a variedade de programas permitem que os clientes usem programas personalizados adaptados ao grau de sujidade, tipo e quantidade do material de vidro. Em acréscimo, também é possível compilar programas específicos do cliente para satisfazer a necessidade de maior individualização.
In PG 8583 CD DryPlus hot air drying is the optimum solution for hollow instruments or narrow-lumened laboratory glassware. The upstream H14 HEPA filter ensures optimum particle separation from the drying air. The filter is easily accessible via a side unit.
Certificações: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581
Informações de encomenda: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.