Print…
Refractómetros portáteis, série MASTER
Fornecedor: Atago
2354 2351 2352 2353 2383 2382 2381 2971 2972 2973 2991 2992 2993
635-0691EA 277 EUR
635-0691 635-0688 635-0689 635-0690 635-0700 635-0699 635-0698 635-0667 635-0668 635-0669 635-0673 635-0674 635-0675
Refractómetros portáteis, série MASTER
Refractómetros Refractómetros portáteis
A série MASTER de refratômetros portáteis fornece uma gama de instrumentos fáceis de usar para uma ampla variedade de aplicações.
  • MASTER-M: modelo padrão, escala clara, apenas duas gotas necessárias
  • MASTER-T: Compensação de temperatura automatizada de 10 a 30 °C
  • MASTER-α: Compensação de temperatura automatizada (IP 65 exceto ocular), à prova de poeira e protegida contra jatos de água
  • MASTER-P: Projetado com um corpo de plástico para resistência a amostras salgadas e ácidas
O design tem uma empunhadura ergonômica e uma caixa de prisma que permite que a amostra cubra o prisma sem ter que levantar a placa de luz do dia.