Print…
Bombas de vácuo de membrana, LABOPORT®, N 840, N 842
Fornecedor: KNF
N840.3FT.18 N842.3FT.18 057634/045052
189-0017EA 2480 EUR
189-0017 181-3336 181-3920
Bombas de vácuo de membrana, LABOPORT®, N 840, N 842
Bombas Bombas de Diafragma
Bombas de diafragma de cabeça única ou dupla, resistentes a produtos químicos, de funcionamento a seco, para uma ampla gama de aplicações laboratoriais. Transferem e dispensam substâncias sem contaminar os meios.
  • Deslocamento 100% isento de óleo, pelo que os meios não podem ser contaminados durante a transferência, ou compressão
  • Elevada resistência a vapores e condensados
  • Resistentes a produtos químicos, são adequadas para uso com gases e vapores muito agressivos e corrosivos
  • Isentas de manutenção e ecológicas
Application: Fluid aspiration, degassing, gel drying, rotary evaporation, centrifugal concentration, distillation.
Com um diafragma de tensão optimizada patenteado, o que permite o reduzido tamanho da bomba e prolonga a vida útil do diafragma. Todas as partes que entram em contacto com os meios são feitas exclusivamente de plástico fluorado resistente a produtos químicos.
Informações de encomenda: o fornecimento inclui a bomba de diafragma resistente a produtos químicos, com disjuntor térmico, fusível de rede, cabo de ligação e adaptadores de PTFE para tubos de 10 mm diâmetro interno.