Print…
Centrífugas de bancada, ventiladas/refrigeradas, UNIVERSAL 320 / 320 R
Fornecedor: Hettich
1401 1406
521-0903EA 3435 EUR
521-0903 521-0904
Centrífugas de bancada, ventiladas/refrigeradas, UNIVERSAL 320 / 320 R
Centrífugas Centrífugas de bancada
Centrífugas de excelente desempenho e com uma vasta gama de acessórios que permite praticamente qualquer tarefa de centrifugação.
  • Centrífuga fácil de usar com fecho eléctrico da tampa, teclado de membrana, 10 memórias programáveis e rotores facilmente intercambiáveis
  • Caixa e tampa de metal, câmara de centrifugação de aço inoxidável, abertura de inspecção na tampa
  • Funções de segurança: fecho e bloqueio da tampa durante o funcionamento do rotor, desbloqueio de emergência da tampa, protecção contra queda da tampa, protecção contra sobreaquecimento do motor e da câmara (UNIVERSAL 320 R), desliga automáticamente em caso de desequilíbrios, sistema de reconhecimento automático do rotor
Informações de encomenda: Rotores e adaptadores disponíveis em separado.