Print…
Lamelas quadradas para fluorescência
Fornecedor: MARIENFELD
0102032 0100032 0100052 0100062 0102052 0102062 0103032 0103052 0103062 0102042 0100042
630-2758EA 47.7 EUR
630-2758 630-2754 630-2756 630-2757 630-2760 630-2761 630-2762 630-2763 630-2764 630-2759 630-2755
Lamelas quadradas para fluorescência
Lamelas
Lamelas em vidro borossilicato D 263™ M de classe hidrolítica 1.
  • Transparente
  • Resistente a produtos químicos
Adequadas para microscopia de fluorescência.
Certificações: ISO 8255 - Aprovadas para aplicações de diagnóstico in vitro (IVD) conforme a diretiva IVD 98/79/EC.
Embalagem: Caixas de plástico com tampa articulada de 100 ou 200 unidades. Dez caixas por embalagem.