Print…
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
1091-110 1091-125 1091-150 1091-185 1091-190 1091-240 1091-930 1091-165 1091-935
512-0386EA 382 EUR
512-0386 512-0387 512-0388 512-0389 512-0613 516-0604 512-0648 512-0612 512-0614
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro qualitativo
A general purpose creped cellulose filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Estes papéis de filtro extremamente fortes possuem uma elevada resistência no estado húmido graças à adição de uma pequena quantidade de resina quimicamente estável. As aplicações qualitativas normais não introduzem quaisquer impurezas significantes no filtrado. As resinas, no entanto, contêm azoto, pelo que estes filtros não devem ser utilizados em análises Kjeldahl, etc.