Print…
VWR®, Mini-agitadores vortex
Fornecedor: VWR Collection
444-0998EA 429 EUR
444-0998 444-0999 444-1041 444-1042 444-0994 444-0995 444-0996 444-0997
VWR®, Mini-agitadores vortex
Agitadores Agitadores Vortex
Os mini-agitadores vortex ergonómicos têm características que se adaptam a diferentes aplicações, são unidades compactas e proporcionam o máximo conforto e o mínimo stress.
  • Modo de operação contínuo ou por toque (excepto a unidade de velocidade fixa, que apenas tem o modo por toque)
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 a 40ºC (85% de humidade relativa, sem condensação), em incubadora, incubadora de CO2 ou sala fria
  • Modelo por impulsos tem uma ação única que reduz a produção de calor e assegura uma mistura e disrupção eficientes
  • Os modelos por impulsos e Digital têm temporizador, 1 s a 160 h
O modelo analógico possui um arranque a baixa velocidade para uma agitação suave ou a alta velocidade para uma mistura vigorosa.
O modelo de velocidade fixa começa a agitação quando o acessório universal é pressionado e fornece uma agitação vigorosa à velocidade máxima.
O modelo digital é ideal para aplicações que necessitem de resultados reprodutíveis, o controlo por microprocessador mantém a velocidade configurada. O cronómetro exibe o tempo decorrido ou tempo limite definido pelo utilizador, e a unidade desliga-se quando chega a zero.
O modelo por impulso assegura a disrupção celular total em minutos para procedimentos com esferas de vidro.
Fornecimento: fornecido com cabo de alimentação de 1,8 metros com ficha EU e adaptador CH, acessório standard para tubos e recipientes pequenos, suporte de 7,6 cm e suporte de borracha de 7,6 cm com tampa, o modelo por impulsos também é fornecido com suporte para microtubos de 1,5 a 2 ml com o acessório standard integrado.
Atenção: Nota: a velocidade máxima varia de acordo com o acessório usado.
* Utilizável apenas com o suporte de fixação 444-7048
** Utilizável apenas com o suporte para tubos 444-0217