Print…
Silicagel para cromatografia preparativa
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15101.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
1.07719.0250EA 1020 EUR
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15101.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
Silicagel para cromatografia preparativa
Cromatografia, Fase estacionária HPLC, Fase Estacionária
Selection of Merck's standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatography. Standardised silica gels are widely used in separation processes to purify valuable compounds in ton quantities. Modified silica on the other hand is used in separation problems, which cannot be adequately solved using unmodified silica.
  • Resultados fiáveis e aplicação fácil das amostras
  • Vários tamanhos de embalagem, de 250 g a 25 kg
  • Alternativas económicas aos tipos tradicionais
* F254: indicador fluorescente
Fornecimento: Fornecida em embalagens de plástico.