Print…
Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas, ROTINA 380/380 R
Fornecedor: Hettich
1701 1706
521-1153EA 4650 EUR
521-1153 521-1154
Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas, ROTINA 380/380 R
Centrífugas Centrífugas de bancada
As centrífugas de bancada ROTINA 380 e ROTINA 380 R tecnologia de ponta, grande capacidade, manuseamento extremamente fácil e funcionamento excepcionalmente suave e silencioso.
  • Funcionamento suave e silencioso, motor de indução sem escovas que dispensa manutenção
  • Caixa e tampa de metal para uma velocidade estável, câmara de centrifugação e protecção interior da tampa de aço inoxidável
  • Disposição ergonómica de controlos e displays, muito fácil de operar
  • O dispositivo de fecho especial da tampa permite fechar e abrir a tampa apenas com uma mão, sem qualquer dificuldade
  • Funções de segurança: câmara de centrifugação com blindagem adicional de aço, sistema de reconhecimento automático do rotor, desligamento em caso de desequilíbrios, fecho e bloqueio da tampa durante o funcionamento do rotor, protecção contra queda da tampa e desbloqueio de emergência da tampa
Foram concebidas para uma grande variedade de aplicações e são utilizadas sobretudo nos diagnósticos, na cultura de células, na investigação genética e na microbiologia.
Informações de encomenda: Rotores e adaptadores disponíveis em separado.