Print…
VWR®, Copos, forma baixa
Fornecedor: VWR Collection
213-0278EA 87.5 EUR
213-0278 213-0279 213-0280 213-0281 213-0282 213-0283 213-0284 213-0285 213-0286 213-0287 213-0288 213-0289 213-0290 213-0291 213-0292 213-0293 213-0294 213-0295 213-0296 213-0297 213-0298 213-0299 213-0300 213-0301 213-0302 213-0303 213-0304 213-0305
VWR®, Copos, forma baixa
Copos
Aço inoxidável 18/8.
  • Robustos e duráveis
  • Excelente resistência ao calor
  • Superfície macia para uma limpeza rápida e fácil
Uma gama completa de copos de metal para uma variedade de aplicações no laboratório. Para uso com materiais corrosivos. Disponíveis, em alternativa, com rebordo ou bico, e com ou sem pega