Print…
Centrífugas, de bancada/de chão, ventiladas/refrigeradas, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Fornecedor: Hettich
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 9990 EUR
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Centrífugas, de bancada/de chão, ventiladas/refrigeradas, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Centrífugas Centrífugas de bancada
Centrífugas de qualidade elevada, com um desempenho de excelência e uma vasta gama de acessórios, assegurando um funcionamento rápido e sem interrupções para a utilização diária no laboratório.
  • Fecho da tampa eléctrico
  • Painel de controlo N padrão com inserção rápida e precisa dos parâmetros, teclas de selecção no teclado de membrana, indicação dos valores actuais dos parâmetros durante a centrifugação e armazenamento de até 3 programas
  • O painel de controlo S alargado oferece a máxima facilidade de utilização (tem capacidade para até 89 programas e muitas funções adicionais) disponível como opção
  • Controlo da temperatura nos modelos refrigerados dentro de uma gama de –20 a +40°C
  • Funções de segurança: desligamento em caso de desequilíbrios, sistema de reconhecimento automático do rotor, fecho e bloqueio da tampa durante o funcionamento do rotor, protecção contra queda da tampa, protecção contra sobreaquecimento do motor e da câmara
Com uma capacidade máxima de 3 litros por cada processamento, estas centrífugas têm sido testadas e comprovadas em clínicas e centros laboratoriais, bem como em departamentos de investigação e desenvolvimento na área das ciências da vida.
Informações de encomenda: Rotores e adaptadores disponíveis em separado.