Print…
VWR® Traceable Plus, Termómetros digitais
Fornecedor: VWR Collection
620-1582EA 127 EUR
620-1582 620-1583
VWR® Traceable Plus, Termómetros digitais
Termómetros Termómetros Digitais
Os termómetros digitais Traceable Plus monitorizam as temperaturas em congeladores, banhos-maria, blocos de aquecimento, incubadoras e frigoríficos.
  • Função de memória máxima/mínima
  • Display tripartido: temperaturas máxima, mínima e actual
  • Alarme sinalizador de ultrapassagem dos limites definidos, programável em incrementos de 1,0 °C
  • Um frasco isola o sensor de variações térmicas bruscas, quando se abre a porta do frigorífico (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
Certificações: Em conformidade com as normas NIST
Cumpre todos os requisitos para termómetros de vacinas e termómetros para Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC)
Fornecimento: Fornecido com um certificado Traceable emitido por um laboratório de calibração ISO 17025, uma pilha AAA, estojo de plástico resistente, sonda e cabo de 3 metros, suporte de abertura fácil para bancada, ranhura para montagem na parede e tiras magnéticas e de VELCRO® para fixação em qualquer superfície.