Print…
Filtros de seringa, Corning®
Fornecedor: Corning
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 152.87 EUR
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Filtros de seringa, Corning®
Filtros Filtros de Seringa
É possível escolher as membranas pretendidas para os filtros de seringa; os tipos de membrana disponíveis são: polietersulfona (PES), com baixa ligação proteica e débitos mais rápidos; acetato de celulose isento de surfactantes (SFCA), com ou sem pré-filtro, para menor ligação proteica; PTFE para resistência a produtos químicos; celulose regenerada (RC), a opção ideal para compatibilidade com DMSO; e Nylon (NY), que é hidrófilo, está isento de surfactantes e apresenta uma taxa muito baixa de extraíveis.
  • Integridade testada a 100%
  • Certificados como não pirogénicos e não citotóxicos
Fabricados de acordo com as normas ISO 9002
516-1959 is recommended as in-line air filter.
Available in 4, 15, 25, 26, and 50 mm diameter filters.Redesigned 26 mm filter increases effective filtration area resulting in faster flow rates and higher throughput. 50 mm fluoropolymer resin vent filters help prevent aggressive solvents from damaging vacuum lines and pumps.