Print…
VWR® Advanced 10000, Agitadores orbitais
Fornecedor: VWR Collection
444-2919EA 3600 EUR
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 10000, Agitadores orbitais
Agitadores Agitadores orbitais
Agitadores digitais, com controlo por microprocessador, ideais para aplicações de mistura com cargas pesadas como, por exemplo, culturas de células, estudos de solubilidade e procedimentos de extracção. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. O sistema agitador Accu-drive proporciona um excepcional controlo da velocidade e, ainda, exactidão, segurança e durabilidade. O sistema monitoriza continuamente a velocidade de agitação e mantém o valor nominal, mesmo em caso de cargas variáveis.
  • Dois displays LED independentes apresentam a velocidade e o tempo
  • O temporizador integrado, de 1 s a 160 h, apresenta o tempo decorrido ou uma contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um alarme sonoro quando o programa termina
  • Podem ser usados a temperaturas entre -10 e +60 °C (máximo de 80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora, numa incubadora de CO₂ ou numa sala refrigerada
  • O motor e o mecanismo de accionamento estão abrangidos por uma garantia de 5 anos
A velocidade indicada corresponde exactamente à velocidade definida, com um desvio de, no máximo, 1% (quando a velocidade está acima de 100min⁻¹). A função de aceleração aumenta gradualmente a velocidade até ao valor nominal, para segurança acrescida. O sensor de carga incorporado consegue detectar condições de desequilíbrio e reduz automaticamente as rpm para uma velocidade segura, a fim de evitar derrames e proteger as amostras. O modo de calibração da velocidade permite ao utilizador recalibrar a velocidade indicada, e a porta-série RS232 permite a comunicação bidireccional, para registo de dados e controlo da unidade.
Fornecimento: fornecidos com base de borracha antiderrapante, mas sem acessórios, que têm de ser pedidos à parte.