Print…
Filtros de vácuo para topo de frasco, Corning®
Fornecedor: Corning
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 238.78 EUR
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Filtros de vácuo para topo de frasco, Corning®
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
PS Filtros de vácuo para topo de frasco com adaptadores com código cromático em função do tipo de membrana: polietersulfona (PES), amarelo; acetato de celulose (CA), laranja; nylon (NY), vermelho.
  • Disponíveis em dois tamanhos de gargalo, 33 mm e 45 mm, para servirem na maioria dos frascos de armazenamento de meios, quer de plástico, quer de vidro
  • Embalados individualmente, estéreis e certificados como não pirogénicos
  • Os tamanhos com gargalo de 45 mm servem nos frascos de armazenamento de plástico da Corning®
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Informações de encomenda: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.