Print…
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fornecedor: Corning
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 323.5 EUR
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
Sistemas de filtração a vácuo disponíveis em quatro tamanhos: 150, 250, 500 ml e 1 litro. Os adaptadores estão codificados por cores em função do tipo de membrana, para facilitar a identificação dos produtos: polietersulfona (PES), amarelo; acetato de celulose (CA), laranja; nitrato de celulose (CN), azul; nylon (NY), vermelho.
  • O conector de tubos inclinado facilita a ligação da linha de vácuo
  • Os frascos receptores têm os lados tipo 'easy grip' para facilitar o manuseamento
  • Embalados individualmente, estéreis, certificados como não pirogénicos
  • As tampas para os frascos receptores estão esterilizadas e embaladas individualmente
  • Estão disponíveis frascos de armazenamento de plástico suplementares
* Funil de 500 ml com membrana de 70 mm.
Informações de encomenda: Systems are comprised of filter funnel, filter membrane, filter cap, neck adapter, receiver, receiver cap, and hose connector.