Print…
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fornecedor: Corning
430314 430320
734-1830EA 111.6 EUR
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
Funil de PS e tubo coletor de PP, membrana de acetato de celulose.
  • Membrana com 50 mm de diâmetro
  • Minimizam as transferências desnecessárias ao filtrar diretamente para o tubo de centrífuga de 50 ml
  • Com dois suportes para tubos de centrífuga incluídos em cada caixa
  • Cada tubo de centrífuga de PP é fornecido com uma tampa embalada individualmente, para armazenamento
  • Embalados individualmente, estéreis, certificados como não pirogénicos