Print…
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Fornecedor: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 547 EUR
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Balões Balões Erlenmeyer
PS opticamente claro.
  • Fundo côncavo ou plano, como opção, em todos os tamanhos (de 125 ml a 3 litros)
  • Graduações integradas para precisão
  • Opção de tampa com escape para troca gasosa contínua, assegurando a esterilidade e impedindo quaisquer fugas
  • Embalados individualmente e esterilizados por radiação para fácil utilização
  • Certificados como não pirogénicos
Os frascos Erlenmeyer côncavos e simples da Corning® são ideais para aplicações de cultura com agitação e para armazenamento.
Atenção: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.