Print…
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Fornecedor: VWR Collection
444-7023EA 114 EUR
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Agitadores Agitadores orbitais
Agitador para uso geral com controlo por microprocessador, ideais para aplicações de mistura básicas, suspensões bacterianas, coloração e descoloração. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. A velocidade pode ser ajustada através de um botão com posições de 1 a 10 e a função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao valor nominal, para segurança acrescida.
  • Operação contínua ou operação por temporizador, de 1 a 120 min
  • Gama de acessórios intercambiáveis disponível
  • Podem ser usados a temperaturas