Print…
Recipientes estéreis de 250 ml, Corning®
Fornecedor: Corning
430179 430180 430181
525-3408EA 364.67 EUR
525-3408 734-1817 734-1818
Recipientes estéreis de 250 ml, Corning®
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
PP Container, transparent, with snap-on HDPE lid.
  • Graduados em mililitros e em onças
  • Certificados como não pirogénicos
  • estéreis
Serves as a beaker or storage container.
Atenção: *O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.