Print…
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Fornecedor: Corning
431444 431445 431446 431447 431448 431449
734-4209EA 574.34 EUR
734-4209 734-4210 734-4211 734-4212 734-4213 734-4214
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Tampas Tampas de Segurança e para Resíduos
Tampas de transferência com duas aberturas. Uma abertura termina num disco de 50 mm de 0,2 µm e a outra é um tubo C-Flex que termina num Luer macho ou num conector rápido macho, de policarbonato.
  • O tubo de imersão vai até ao fundo do frasco para facilitar a transferência asséptica do líquido
  • Adequadas para frascos Erlenmeyer de plástico, de 1, 2 e 3 litros
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904