Print…
Placas multipoços para cultura de células, Costar®
Fornecedor: Corning
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 632.9 EUR
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Placas multipoços para cultura de células, Costar®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS transparente, de fundo plano, com tampa. Com possibilidade de escolha entre diferentes tratamentos de superfície.
  • Tampas com anéis de condensação para reduzir a contaminação
  • Dimensões uniformes para facilitar o empilhamento
  • Códigos alfanuméricos individuais para identificação dos poços
  • Esterilizadas por raios gama
  • Certificadas como não pirogénicas