Print…
Placas para cultura de células, sem tratamento, Corning®
Fornecedor: Corning
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 238.49 EUR
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Placas para cultura de células, sem tratamento, Corning®
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS transparente. Para aplicações em que a aderência das células não é desejável.
  • Com esferas de empilhamento para facilitar o manuseamento
  • Fornecidas com respiradores para proporcionarem uma troca gasosa consistente
  • Esterilizadas por raios gama
  • Certificadas como não pirogénicos