Print…
Placas de bioensaio, 245×245 mm quadrados, Corning®
Fornecedor: Corning
431111 431272 431301
734-1728EA 230.35 EUR
734-1728 734-1731 734-1732
Placas de bioensaio, 245×245 mm quadrados, Corning®
Placas para cultura Placas de Bioensaio
PS opticamente claro. Para aplicações em que a fixação da célula não é desejada.
  • With stacking beads to aid handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified non-pyrogenic