Print…
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Fornecedor: Corning
3008 3010 3011
734-1526EA 293.11 EUR
734-1526 734-1527 734-1528
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Raspadores de células
Úteis para a colheita manual de células, os raspadores estão indicados para utilização em frascos e os colectores, por sua vez, para a colheita de células (especialmente de células estaminais) em pratos.
  • O design da lâmina minimiza os danos nas células e garante um contacto uniforme com a superfície de crescimento
  • Embalados individualmente
  • Esterilizados por raios gama
  • Certificados como não pirogénicos
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental I-RECs, ISO 14001 - Reynosa