Print…
Analisadores de humidade, MB
Fornecedor: OHAUS
80252470 80252472
611-3869EA 1365 EUR
611-3869 611-3870
Analisadores de humidade, MB
Analisadores Analisadores de humidade
Fornecendo resultados reprodutíveis e exactos com uma legibilidade de 0,1% ou 0,05%.
  • Sem menu - basta definir os parâmetros de secagem de tempo e temperatura para uma utilização simples
  • O modelo MB 23 tem aquecimento por IV sem componentes de vidro, o que o torna ideal para ambientes isentos de vidro
  • Extremamente compacto e fácil de desmontar e limpar
Para alimentos, algodão, águas residuais, cerâmica, alimentos para animais e outras aplicações.