Print…
VWR® VisiLight® I-LED, Sistemas de iluminação por LEDs
Fornecedor: VWR Collection
631-1754EA 331 EUR
631-1754 631-1755 631-1775 631-1781 631-1271
VWR® VisiLight® I-LED, Sistemas de iluminação por LEDs
Luzes Iluminação LED
VisiLight® I-LED incident lights, with the unique 'modul-LED®' concept, makes it easy to adapt light colour and beam angle to any application simply by exchanging the LED modules. Thanks to the flexible gooseneck arms, the light can be directed where it is needed.
  • Suitable for positioning on a stand, attach to a microscope, or fix to a wall (using optional accessories)
  • Include module(s) with 6000 K spot optic (3 W LED)
  • User friendly intensity control unit with memory function
L×P×A: 80×40×56 mm
Certificações: IP 40.
Informações de encomenda: outras ópticas de luz, temperaturas de cor, cores ou versões UV estão disponíveis a pedido. Contacte-nos para mais detalhes.
Fornecimento: inlcui 1 ou 2 módulos LED (branco puro, com óptica spot de 3 W, tempo médio de vida do LED ~50 000 horas de funcionamento) e fonte de alimentação com multi-adaptador (EU, US, UK) com cabo de alimentação de 1,4 m.