Print…
Sistemas de monitorização de humidade e temperatura, sem fios, EBI 25
Fornecedor: EBRO
1340-6200 1340-6201 1340-6202
620-1562EA 282 EUR
620-1562 620-1563 620-1564
Sistemas de monitorização de humidade e temperatura, sem fios, EBI 25
Registadores de dados
Os sistemas de monitorização EBI 25 são compostos por um registador de dados, uma interface IF 400, um PC ou servidor e software de avaliação e monitorização. Gestão de alarmes disponível. Os registadores de dados podem ser usados na indústria alimentar e em laboratórios; nas áreas da medicina, farmácia e química; em armazéns, frigoríficos e câmaras climáticas.
  • Alarme com sinalização via e-mail/SMS, geração automática de relatórios
  • Monitorização em tempo real dos pontos de medição
  • O software funciona como solução autónoma
EBI 25 gives continuousMais informação do produto