Print…
Microplacas de poliestireno transparente, de 384 poços, Corning®
Fornecedor: Corning
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 808.63 EUR
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
Microplacas de poliestireno transparente, de 384 poços, Corning®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS e de fundo plano.
  • Volume total do poço de 112 μl; volume de trabalho do poço 20 a 80 μl
  • Placas para cultura de células, esterilizadas por raios gama e certificadas como não pirogénicas
  • Placa de óptica universal NBS™, fabricada com um avançado polímero de elevada transparência e maior resistência a produtos químicos
  • Placas estéreis fornecidas com tampas, sendo possível encomendar outras tampas à parte
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.