Print…
Microplacas standard de poliestireno, de 1536 poços, Corning®
Fornecedor: Corning
3936 3937 3891 3893 3724 3724BC 3725 3725BC 3726 3727 3727BC 3728 3728BC 3729 3729BC 3891BC 3893BC 3895 3838 3831 3832 3731BC 3838BC 3726BC 3835 3836 3833 7248 7247 7246 7249 3832BC
734-1670EA 1439.72 EUR
734-1670 734-1671 734-1198 734-1199 734-4125 734-4126 734-4127 734-4128 734-4129 734-4130 734-4131 734-4132 734-4133 734-4134 734-4135 734-4162 734-4163 734-4164 CORN3838 CORN3831 CORN3832 738-0150 CORN3838BC 738-0149 CORN3835 CORN3836 CORN3833 CORN7248 CORN7247 CORN7246 CORN7249 CORN3832BC
Microplacas standard de poliestireno, de 1536 poços, Corning®
Microplacas Microplacas HTS
De PS. Estas microplacas têm as dimensões standard das placas e estão disponíveis em preto ou branco opacos, de fundo redondo ou plano, ou em preto de fundo transparente.
  • O volume total do poço é de 10 μl, nas placas com poços redondos, e de 12,8 μl, nas placas de fundo plano
  • Volume de trabalho recomendado até 8 μl
  • Fundos com poços redondos para menor retenção de ar e melhores coeficientes de variação (CVs) e fator Z
  • Os fundos dos poços são elevados, para maior sensibilidade
  • Tampas disponíveis em separado
* NBS™ = Non binding surface